34613
Acetonitrilo solution
suitable for HPLC, acetonitrile:water 5:95% (v/v), 10 mM Ammoniumbicarbonate, pH 10.0
About This Item
Productos recomendados
product name
Acetonitrilo solution, suitable for HPLC, acetonitrile:water 5:95% (v/v), 10 mM Ammoniumbicarbonate, pH 10,0
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg
expl. lim.
8 % (lit.)
technique(s)
HPLC: suitable
bp
81-82 °C (lit.)
mp
-48 °C (lit.)
density
0.782 g/mL at 25 °C
format
mixture
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
wgk_germany
WGK 1
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?