Merck
34513
Supelco
Etofenprox-(ethoxy-d5)
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2-(4-Ethoxy-d5-phenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether, Etofenprox-d5
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 605,00
US$ 605,00
Fecha estimada de envío17 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 605,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25D5H23O3
Número de CAS:
Peso molecular:
381.52
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
US$ 605,00
Fecha estimada de envío17 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC(COCC1=CC=CC(OC2=CC=CC=C2)=C1)(C)C3=CC=C(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C=C3
InChI
1S/C25H28O3/c1-4-27-22-15-13-21(14-16-22)25(2,3)19-26-18-20-9-8-12-24(17-20)28-23-10-6-5-7-11-23/h5-17H,4,18-19H2,1-3H3/i1D3,4D2
InChI key
YREQHYQNNWYQCJ-SGEUAGPISA-N
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)