Merck
34080
Supelco
2,6-Dibromoquinone-4-chloroimide
purum p.a., for the determination of CN-, phenols, for the detection of phosphatase, ≥98.0% (AT)
Sinónimos:
2,6-Dibromo-N-chloro-p-benzoquinoneimine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H2Br2ClNO
Número de CAS:
Peso molecular:
299.35
Beilstein:
2094249
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
purum p.a.
Ensayo
≥98.0% (AT)
calidad
for the detection of phosphatase
for the determination of CN-, phenols
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
75-84 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl\N=C1\C=C(Br)C(=O)C(Br)=C1
InChI
1S/C6H2Br2ClNO/c7-4-1-3(10-9)2-5(8)6(4)11/h1-2H
Clave InChI
JYWKEVKEKOTYEX-UHFFFAOYSA-N
Precaución
may discolor to orange-brown on storage
Otras notas
Reagent for the determination of phenols after TLC[1]; Determination of organophosphorus comp.[2]; Determination of cyanide[3]
Pictogramas
Exploding BombExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Self-react. A - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
W. Funk et al.
J. Planar Chromatogr., 2, 285-285 (1989)
G.G. Guilbault et al
Analytical Chemistry, 37, 1395-1395 (1965)
D. Svobodova et al.
Mikrochimica Acta, 251-251 (1977)