Documentos clave
33891
Supelco
PCB Test solution 14 for ECD
10 μg/mL in heptane, analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
concentración
10 μg/mL in heptane
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)