Merck
33708
Supelco
4-(2,6-Dimethyl-2-heptyl)phenol
analytical standard
Sinónimos:
262-NP, 4-(1,1,5-Trimethylhexyl)phenol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H24O
Número de CAS:
Peso molecular:
220.35
Beilstein:
6504182
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
CC(C)CCCC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C15H24O/c1-12(2)6-5-11-15(3,4)13-7-9-14(16)10-8-13/h7-10,12,16H,5-6,11H2,1-4H3
Clave InChI
INFJVYKPPXZLJX-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)