Merck
4.80592
SAFC
Ácido clorhídrico al 10%
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,JP,NF
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Ácido clorhídrico solution, Disolución de cloruro de hidrógeno, Cloruro de hidrógeno solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
36.46
MDL number:
UNSPSC Code:
12352301
agency
JP
NF
Ph. Eur.
Quality Level
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
102 °C
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Valoración (alcalimétrica):
9,5 - 10,0 %
: 10,0 - 10,5 % (p/v)
Identidad: pasa la prueba
Color: ≤ 10 Hazen
Aspecto: pasa la prueba
Bromuros o yoduros: pasa la prueba
Bromo o cloro libres: pasa la prueba
Cloro libre (Cl): ≤ 0,0001
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,0005 %
Sulfitos (SO3): ≤ 0,001 %
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,0001 %
As (Arsénico): ≤ 0,000015 %
Hg (Mercurio): ≤ 0,0000010 %
Disolventes residuales (ICH Q3C): ...excluidos por el proceso de producción
Residuos de evaporación: ≤ 0,01
Residuos tras ignición (como SO₄): ≤ 0,008 %
Endotoxinas: ≤ 2,5 UI/ml
Número de lote (materias primas):
Filtrado con 0,2 µm
Fabricado a partir de ácido clorhídrico fumante al 37 % EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur, BP, JP, NF y agua purificada según la PhEur, JP.
Las especificaciones de las impurezas elementales se han establecido considerando la ICH Q3D (Directriz de impurezas elementales). No es probable que los elementos de clase 1-3 estén presentes por encima del límite de la opción 1 de las ICH Q3D, salvo que se especifique y se indique (*).
Se ajusta a la Ph Eur, la JP, la NF
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
also commonly purchased with this product
Referencia del producto
Descripción
Precios
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c