333417
Ligroin
reagent grade
Sinónimos:
Mineral spirits, Petroleum spirits
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
densidad de vapor
>1 (vs air)
presión de vapor
25.8 psi
Formulario
liquid
lim. expl.
8 %
dilution
(for analytical testing)
índice de refracción
n20/D 1.376 (lit.)
bp
60-80 °C (lit.)
densidad
0.656 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Otras notas
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-56.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-49 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?