Merck
32955
Supelco
4,4′-Diaminodiphenyl sulfide
analytical standard
Sinónimos:
4,4′-Thiodianiline
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 59,80
US$ 59,80
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 59,80
About This Item
Fórmula lineal:
S(C6H4NH2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
216.30
Beilstein:
1875513
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 59,80
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
105-107 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
Nc1ccc(Sc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C12H12N2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
Clave InChI
ICNFHJVPAJKPHW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
R Hasegawa et al.
Carcinogenesis, 12(8), 1515-1518 (1991-08-01)
Three thyroid carcinogens, 2,4-diaminoanisole sulfate (DAAS), N,N'-diethylthiourea (DETU) and 4,4'-thiodianiline (TDA), were simultaneously administered in the diet to male F344 rats at one-third the concentration of the reported TD50 levels (610, 200 and 46 p.p.m. respectively) for 52 weeks. The
4,4'-Thiodianiline.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 11, III248-III249 (2004-01-01)
4,4'-Thiodianiline.
IARC monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans, 27, 147-154 (1982-04-01)
L Pomorski et al.
Neoplasma, 49(4), 247-250 (2002-10-17)
Male Wistar rats were divided into two groups. Rats of group 1 were fed basal powdered diet containing 610 ppm 2,4- diaminoanisole sulfate (DAAS), 46 ppm 4,4'-thiodianiline (TDA) and 200 ppm N,N'-diethylthiourea (DETU) for 52 weeks (DTD treatment). Rats of
4,4'-Thiodianiline.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 12, 404-405 (2011-08-25)