32800
4-Nitro-phenylarsonsäure
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
Nitarsone
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
O[As](O)(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6AsNO5/c9-7(10,11)5-1-3-6(4-2-5)8(12)13/h1-4H,(H2,9,10,11)
Clave InChI
FUUFQLXAIUOWML-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)