Merck
32646
Supelco
S-Metolachlor Metabolite NOA 413173
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2-[((S)-1-Carboxyethyl)(2-ethyl-6-methylphenyl)amino]-2-oxo-ethanesulfonic acid disodium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H17NNa2O6S
Número de CAS:
Peso molecular:
373.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
[Na+].[Na+].CCc1cccc(C)c1N([C@@H](C)C([O-])=O)C(=O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H19NO6S.2Na/c1-4-11-7-5-6-9(2)13(11)15(10(3)14(17)18)12(16)8-22(19,20)21;;/h5-7,10H,4,8H2,1-3H3,(H,17,18)(H,19,20,21);;/q;2*+1/p-2/t10-;;/m0../s1
Clave InChI
YYDFJGNRSFJICN-XRIOVQLTSA-L
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)