36163
Metolachlor
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2-Chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-(-2-methoxy-1-methylethyl)acetamide
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.526-1.529
idoneidad
passes test for identity (NMR)
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
CCc1cccc(C)c1N(C(C)COC)C(=O)CCl
InChI
1S/C15H22ClNO2/c1-5-13-8-6-7-11(2)15(13)17(14(18)9-16)12(3)10-19-4/h6-8,12H,5,9-10H2,1-4H3
Clave InChI
WVQBLGZPHOPPFO-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)