32431
Furilazole
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
(RS)-3-Dichloroacetyl-5-(2-furanyl)-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1(C)OC(CN1C(=O)C(Cl)Cl)c2ccco2
InChI
1S/C11H13Cl2NO3/c1-11(2)14(10(15)9(12)13)6-8(17-11)7-4-3-5-16-7/h3-5,8-9H,6H2,1-2H3
Clave InChI
MCNOFYBITGAAGM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Vegetables[2][3] and a fruit samples[2] by solid-phase extraction (SPE) and gas chromatography/multiphoton ionization/time-of-flight mass spectrometry (GC/MPI/TOFMS) as well as GC coupled to electron ionization (EI) MS.
- Food samples by GC/MS with multiple reaction monitoring (MRM) detection.[4]
Productos recomendados
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?