Merck
32388
Supelco
(±)-Metoprolol-(isopropyl-d7) (+)-tartrate salt
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
(±)-Metoprolol-(isopropyl-d7) hemi-(+)-tartrate salt
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 1.290,00
US$ 1.290,00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 1.290,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30D14H36N2O6 · C4H6O6
Número de CAS:
Peso molecular:
698.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 1.290,00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical
veterinary
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(CNC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])COC1=CC=C(CCOC)C=C1.OC([C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O)=O.OC(CNC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])COC2=CC=C(CCOC)C=C2
InChI
1S/2C15H25NO3.C4H6O6/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;;1-,2-/m..1/s1/i2*1D3,2D3,12D;
Clave InChI
YGULWPYYGQCFMP-UGWAQTNBSA-N
Información legal
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Magda Caban et al.
Analytical methods : advancing methods and applications, 12(30), 3854-3864 (2020-07-24)
The study aimed to show the limitations and advantages of the use of stable isotope labeled internal standards (SILISs) for the quantification of small polar compounds (ibuprofen, diclofenac, metoprolol, bisphenol A, 17β-estradiol) in water samples by GC/MS with selected ion