Merck
32384
Supelco
Flumequine-(1,2,carboxy-13C3)
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
9-Fluoro-6,7-dihydro-5-methyl-1-oxo-1H,5H-benzo[ij]quinolizine-1,2-13C2-2-carboxylic acid-13C, Flumequine-13C3
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 1.920,00
US$ 1.920,00
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 1.920,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C3C11H12FNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
264.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 1.920,00
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
veterinary
Formato
neat
cadena SMILES
FC1=CC2=C(N3C(C)CC2)C([13C]([13C]([13C](O)=O)=C3)=O)=C1
InChI
1S/C14H12FNO3/c1-7-2-3-8-4-9(15)5-10-12(8)16(7)6-11(13(10)17)14(18)19/h4-7H,2-3H2,1H3,(H,18,19)/i11+1,13+1,14+1
Clave InChI
DPSPPJIUMHPXMA-AIGZGMKWSA-N
Información legal
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Julieta Griboff et al.
Food chemistry, 332, 127380-127380 (2020-07-01)
The occurrence of 46 antibiotics (amphenicols, cephalosporins, dihydrofolate reductase inhibitors, fluroquinolones, macrolides, nitrofurans, penicillins, quinolones, sulfamides and tetracyclines) in Argentinean market fish were investigated by UPLC-MS/MS. Veterinary and human antimicrobials enrofloxacin, clarithromycin, roxithromycin, doxycycline and oxytetracycline were detected in 100%
Artículos
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.