272973
1,1-Dichloropropane
97%
Sinónimos:
Propylidene chloride
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.428 (lit.)
bp
88 °C (lit.)
solubilidad
organic solvents: soluble(lit.)
water: very slightly soluble(lit.)
densidad
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
CCC(Cl)Cl
InChI
1S/C3H6Cl2/c1-2-3(4)5/h3H,2H2,1H3
Clave InChI
WIHMGGWNMISDNJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
44.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
7 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?