32131
Fluacrypyrim
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
(αE)-α-(Methoxymethylene-2-[[[2-(1-methylethoxy)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinyl]oxy]methyl]-benzeneacetic acid methyl ester, Methyl (E)-2-{α-[2-isopropoxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-yloxy]-o-tolyl}-3-methoxyacrylate
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
CO\C=C(\C(=O)OC)c1ccccc1COc2cc(nc(OC(C)C)n2)C(F)(F)F
InChI
1S/C20H21F3N2O5/c1-12(2)30-19-24-16(20(21,22)23)9-17(25-19)29-10-13-7-5-6-8-14(13)15(11-27-3)18(26)28-4/h5-9,11-12H,10H2,1-4H3/b15-11+
Clave InChI
MXWAGQASUDSFBG-RVDMUPIBSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)