144495
1-Iodo-3-nitrobenzene
99%
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
bp
280 °C (lit.)
mp
36-38 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
nitro
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H4INO2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H
Clave InChI
CBYAZOKPJYBCHE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?