Merck
31669-M
Sigma-Aldrich
Tin(II) chloride dihydrate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥98%
Sinónimos:
Stannous chloride dihydrate
About This Item
Fórmula lineal:
SnCl2 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
225.65
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Ensayo
≥98%
Formulario
fine crystals
impurezas
≤0.005% insoluble in hydrochloric acid
≤0.01% other heavy metals (as Pb)
≤0.05% subst. not precip. by H2S (SO4)
≤20 mg/kg ammonium (NH4)
bp
652 °C (lit.)
mp
37-38 °C (dec.) (lit.)
trazas de anión
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
trazas de catión
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
Mn: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.005%
cadena SMILES
O.O.Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Tin(II) chloride dihydrate is the hydrated salt of tin(II). Its crystals are monoclinic and their structure has been investigated by single crystal X-ray diffraction method. Cell parameters were reported to be: a=9.313, b=7.250, c=8.970Å, β=114°55′ and Z=4.
Aplicación
Tin(II) chloride dihydrate may be used in the following studies:
  • Synthesis of indoles.
  • Preparation of aldehydes.
  • As Lewis acid catalyst for the synthesis of 3-aminoimidazo[1,2-a]pyridines, via multi-component reactions.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Cardio-vascular system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)