Merck
31564
Supelco
Acrylonitrile
analytical standard
Sinónimos:
Vinyl cyanide
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=CHCN
Número de CAS:
Peso molecular:
53.06
Beilstein:
605310
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
1.83 (vs air)
presión de vapor
86 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥98% (GC)
temp. de autoignición
897 °F
calidad
stabilized
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
lim. expl.
17 %
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.391 (lit.)
bp
77 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C=CC#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
Clave InChI
NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acrylonitrile (AN) is a volatile liquid mostly used in manufacturing plastics and polymers.
Aplicación
El acrilonitrilo se usa en la fabricación de fibras acrílicas, resinas (acrilonitrilo butadieno-estireno, estireno-acrilonitrilo y otras) y cauchos de nitrilo (butadieno-acrilonitrilo).
AN may have been used as standard during headspace gas chromatography for the determination of AN monomer in plastic containers and carbonated beverages.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Un carcinógeno industrial que provoca provoca cáncer en varios órganos de las ratas y posiblemente también es cancerígeno para los seres humanos.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
23.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-5 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Role of cytochrome P450 2E1 in the metabolism of acrylamide and acrylonitrile in mice.
Sumner SC
Chemical Research in Toxicology, 12(11), 1110-1116 (1999)
Determination of acrylonitrile monomer in plastic packaging and beverages by headspace gas chromatography.
Gawell, GB-M.
Analyst, 104.1235, 106-110 (1979)
A Léonard et al.
Mutation research, 436(3), 263-283 (1999-06-04)
Acrylonitrile (AN) is an important intermediary for the synthesis of a variety of organic products, such as artificial fibres, household articles and resins. Although acute effects are the primary concern for an exposure to AN, potential genotoxic, carcinogenic and teratogenic
J Whysner et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 27(3), 217-239 (1998-08-07)
Acrylonitrile (ACN) exposure is associated with tumors in rat brain, Zymbal gland, and mammary gland. Adducts affecting base pairing were formed in isolated DNA exposed in vitro to the ACN metabolite cyanoethylene oxide (CNEO). DNA from liver, which is not
Philip Cole et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 52(3), 342-351 (2008-10-18)
Several retrospective cohort epidemiology studies evaluated a number of health outcomes in workers exposed to acrylonitrile (AN). The epidemiology studies included in this review have been published since 1970 and were identified through Ovid and MEDLINE retrieval services using search