31099
Chlorodimeform
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
N-(4-Chloro-2-methylphenyl)-N′,N′-dimethylformamidine, Chlorodimeform, Chlorophenamidine
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN(C)\C=N\c1ccc(Cl)cc1C
InChI
1S/C10H13ClN2/c1-8-6-9(11)4-5-10(8)12-7-13(2)3/h4-7H,1-3H3/b12-7+
Clave InChI
STUSTWKEFDQFFZ-KPKJPENVSA-N
Descripción general
Aplicación
- In honey by a method based on solid-phase microextraction (SPME) followed by gas chromatography with microwave-induced plasma atomic emission detection.
- In Chinese material medica (CMM), a food source supplement using modified QuEChERS (Quick Easy Cheap Effective Rugged Safe) sample preparation procedure and gas chromatography tandem mass spectrometry.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)