31093
PCB No 29
analytical standard
Sinónimos:
2,4,5-PCB
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
Clc1cc(Cl)c(cc1Cl)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H7Cl3/c13-10-7-12(15)11(14)6-9(10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H
InChI key
VGVIKVCCUATMNG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
Recommended products
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?