Documentos clave
28638-U
Jeringa Hamilton® 1002LTN
1002LTN, volume 2.5 mL, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiales
blunt tip stainless steel (point style 3)
tamaño de la aguja
22 ga (blunt tip)
descripción
gastight
Características
GASTIGHT® Syringe, Fixed needle
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 203083
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
2.5 mL
compatibilidad
for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC Sampling)
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2