Merck
276235
Sigma-Aldrich
3-Noradamantanecarboxylic acid
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 448,00
US$ 448,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 448,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14O2
Número de CAS:
Peso molecular:
166.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
US$ 448,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
powder or crystals
mp
105-107 °C (lit.)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
OC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H]1C3)C2
InChI
1S/C10H14O2/c11-9(12)10-4-6-1-7(5-10)3-8(10)2-6/h6-8H,1-5H2,(H,11,12)/t6-,7+,8-,10-
Clave InChI
RXUUYFUQAGICCD-WZXRXUJPSA-N
Aplicación
Building block for "Anti-Bredt"strained molecules.[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Gang-Tian Zhu et al.
Journal of chromatography. A, 1564, 42-50 (2018-06-11)
Tailor-made chitosan fiber was prepared via hydrothermal treatment to serve as a micro-solid phase extraction (micro-SPE) sorbent for the analysis of petroleum acids (PAs) in crude oils. Chitosan fiber, which is commercial and cheap, has a diameter of about 10 μm
Aldrichimica Acta, 18, 82-82 (1985)