23019
2-Chloroethanesulfonyl chloride
purum, ≥97.0% (AT)
Sinónimos:
2-Chloro-1-ethanesulfonyl chloride
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
15 mmHg ( 84 °C)
grade
purum
assay
≥97.0% (AT)
refractive index
n20/D 1.493 (lit.)
n20/D 1.494
bp
84-86 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C2H4Cl2O2S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-2H2
InChI key
VHCSBTPOPKFYIU-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F
flash_point_c
> 110 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)