Merck
220744
Supelco
Florisil®
60-100 mesh, coarse powder
Sinónimos:
Activated magnesium silicate, Magnesium silicate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
MgO3Si
Número de CAS:
Peso molecular:
100.39
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23201100
grado
standard
Formulario
coarse powder
tamaño de partícula
149-250 μm
60-100 mesh
temperatura de transición
transition temp 650 °C (activation temperature)
cadena SMILES
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
Clave InChI
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Silicato de magnesio activado utilizado como un adsorbente en cromatografía de gases
Información legal
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)