21065
Calcium caseinate Agar
NutriSelect® Basic, suitable for microbiology
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 13 g/L
calcium caseinate, 3.5 g/L
calcium chloride dihydrate, 0.2 g/L
casein peptone, 2.0 g/L
disodium hydrogen phosphate, 0.105 g/L
meat extract, 2.0 g/L
meat peptone, 4.0 g/L
potassium dihydrogen phosphate, 0.035 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
tripotassium citrate monohydrate, 0.35 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Basic
técnicas
microbiological culture: suitable
pH final
7.0±0.2 (25 °C)
aplicaciones
food and beverages
microbiology
idoneidad
nonselective and differential for Bacillus cereus
nonselective and differential for Bacillus spp.
nonselective and differential for Pseudomonas spp.
nonselective and differential for bacteria (General Media)
proteolytic bacteria
Categorías relacionadas
Aplicación
Nota de preparación
Otras notas
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.