20980-U
Jeringa Hamilton®, gama 7000, cubo moleteado
7105, volume 5 μL, needle size 24 ga (bevel tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
Sinónimos:
Precision Syringe
About This Item
Productos recomendados
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
24 ga (bevel tip)
feature
Sample contained in needle (no dead volume)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 88011
needle L
70 mm (2.75 in.)
volume
5 μL
General description
- Rápida inyección por minuto
- Elimina volumen muerto al poner la muestra en la aguja
- A prueba de pérdida a presiones de inyección mayores de 6000 psi
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente