Documentos clave
20885
Jeringas para HPLC Hamilton®
1701RNR, volume 10 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
glass body
tamaño de la aguja
22s ga (blunt tip)
Características
blunt tip
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 80065
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
10 μL
compatibilidad
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
Aplicación
Hamilton® HPLC syringes may be used for extraction and injection of the sample material.[1]
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Single drop liquid?liquid?liquid microextraction of methamphetamine and amphetamine in urine
He Y and Kang J-Y
Journal of Chromatography A, 1133, 35-40 (2006)