20760
Butyronitrile
purum, ≥99.0% (GC)
Sinónimos:
Propyl cyanide
Productos recomendados
densidad de vapor
2.4 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
23 mmHg ( 25 °C)
grado
purum
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
910 °F
índice de refracción
n20/D 1.384 (lit.)
n20/D 1.384
bp
115-117 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
solubilidad
DMF: miscible(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: very slightly soluble(lit.)
densidad
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
CCCC#N
InChI
1S/C4H7N/c1-2-3-4-5/h2-3H2,1H3
Clave InChI
KVNRLNFWIYMESJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?