Merck
18838
Sigma-Aldrich
α-Bulnesene
technical, ≥85% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H24
Número de CAS:
Peso molecular:
204.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
grado
technical
Ensayo
≥85% (GC)
actividad óptica
[α]20/D −1±0.5°, c = 1% in chloroform
índice de refracción
n20/D 1.505
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@H]1CCC2=C(C)CC[C@H](C[C@@H]12)C(C)=C
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)