Merck
58870
Sigma-Aldrich
(−)-Isoledene
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 660,00
US$ 660,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 660,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H24
Número de CAS:
Peso molecular:
204.35
Beilstein:
2085196
Código UNSPSC:
12352002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 660,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
actividad óptica
[α]20/D −50.5±1°, neat
índice de refracción
n20/D 1.493
bp
95 °C/5 mmHg (lit.)
densidad
0.902 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C[C@@H]1CC[C@@H]2[C@H](C3=C1CC[C@H]3C)C2(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-9-6-8-12-14(15(12,3)4)13-10(2)5-7-11(9)13/h9-10,12,14H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,12-,14-/m1/s1
Clave InChI
NUQDPKOFUKFKFD-BGOOENEXSA-N
Categorías relacionadas
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)