Saltar a
1.00416
Agar R2A
suitable for microbiology, GranuCult®
Sinónimos:
Agar de Reasoner 2A
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult®
Agency:
(US-EPA), EP
Form:
granular
Suitability:
heterotrophic bacteria
Application(s):
microbiology, pharmaceutical
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
agency
(US-EPA), EP
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 5 kg, pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult®
storage condition
(Tightly closed. Dry.)
technique(s)
microbiological culture: suitable
solubility
18.2 g/L
application(s)
microbiology, pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
heterotrophic bacteria
General description
El agar R2A es un medio de cultivo con un bajo contenido de nutrientes, que, en combinación con una baja temperatura de incubación y un tiempo de incubación prolongado, es adecuado para la recuperación de las bacterias sometidas a condiciones de estrés y tolerantes al cloro del agua potable. En la Farmacopea Europea (EP) 10.0, se describe el agar R2A para la supervisión microbiológica del recuento microbiano total en agua para el agua purificada a granel y para para inyectables a granel
Application
El agar R2A es un medio nutritivo para la determinación del recuento total de bacterias heterótrofas en el agua potable.
Features and Benefits
Vida útil prolongada de hasta cinco años
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Ofrecemos dos tipos de medios: los medios de cultivo granulados superiores GranuCult® y los rentables medios en polvo NutriSelect®, en función de sus requisitos. Se añaden las designaciones básica, plus o superior para indicar el nivel de control de calidad, desde el control de calidad básico hasta el control de calidad estándar plus y superior para cumplir toda la normativa.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
172091.463131.46049
manufacturer/tradename
GranuCult®
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Heimplate
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
form
granular
form
powder
form
liquid (ready-to-use)
form
plate
agency
(US-EPA)
agency
-
agency
APHA, EP, JP
agency
-
suitability
heterotrophic bacteria
suitability
heterotrophic bacteria, nonselective for Bacillus spp., nonselective for Candida spp., nonselective for Enterococcus spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Pseudomonas spp., nonselective for Salmonella spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for coliforms
suitability
nonselective for
suitability
heterotrophic bacteria
application(s)
microbiology, pharmaceutical
application(s)
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
microbiology
pharmaceutical
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agar R2A
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c