Merck
16593
Millipore
Hybriscan D kit
Legionella, suitable for environmental, food and beverages, microbiology and in situ hybriziation
Sinónimos:
Legionella HybriScanD, FastScan Legionella
Seleccione un Tamaño
96 TESTS
US$ 453,00
US$ 453,00
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
96 TESTS
US$ 453,00
About This Item
Código UNSPSC:
41171621
NACRES:
NA.85
US$ 453,00
Normalmente se envía en 2 semanas.
Solicitar más información
Nombre del producto
HybriScanD Legionella, suitable for environmental, microbiology, suitable for microbe id | in situ hybriziation
fabricante / nombre comercial
(HybriScan)
técnicas
microbe id | in situ hybriziation: suitable
aplicaciones
environmental
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Legionella spp.
Descripción general
HybriScan D kits detect and simultaneously identify microorganisms using rRNA as the detection target. The principle is based on in situ sandwich hybridization with two specific probes. As the rRNA of dead cells is degraded in the presence of RNase, only living cells are detected. Each cell has several thousand rRNA copies, so neither PCR nor a polymerase is needed for this technology, which means that this molecular biology test is not inhibited by the sample matrix, for example food, beverages and water.
Características y beneficios
  • Sensitivity (after pre enrichment): 1-10 cfu/L
  • Sensitivity (cfu/assay): 1000
Información legal
HybriScan is a trademark of ScanBec GmbH
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
HybriScan Test Kits for Legionella Detection | Sigma-Aldrich
Contenido relacionado
Fast molecular screening of beverage, water, wastewater and food for microorganisms