Saltar a
89166
Legionella Supplement (Twin Pack)
suitable for microbiology
Sinónimos:
Legionella BCYE Growth Supplement
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 kit
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 147,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171614
US$ 147,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicitar más información
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
sterility
sterile
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Legionella spp.
General description
(per vial, sufficient for 500 ml medium)
Part A:
L-Cysteine hydrochloride 200.00 mg
Distilled water 5.00 ml
Part B:
Ferric pyrophosphate, soluble 125.00 mg
Distilled water 5.00 ml
One package contains 5 vials Part A and 5 vials Part B.
Application
An enrichment supplement recommended for enhanced growth of Legionella species
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
4375394029C8721
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
agriculture
environmental
food and beverages, microbiology
suitability
Legionella spp.
suitability
Legionella spp.
suitability
Legionella spp.
suitability
Pseudomonas spp.
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
-
sterility
sterile
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)