Merck
15594
Sigma-Aldrich
Complejo borano tetrahidrofurano solution
purum, ~1 M in THF
About This Item
Fórmula lineal:
BH3OC4H8
Número de CAS:
Peso molecular:
85.94
Beilstein:
3668402
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
grado
purum
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
concentración
~1 M in THF
impurezas
≤20% diethylether
densidad
0.87 g/mL at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
B.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O.BH3/c1-2-4-5-3-1;/h1-4H2;1H3
Clave InChI
RMCYTHFAWCWRFA-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Reducing agent; Selective reduction of certain oximes to hydroxylamines; Preparation of chiral boranes as Lewis acid mediators
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
G.A. Molander et al.
Journal of the American Chemical Society, 114, 2759-2759 (1992)
F.A.J. Kerdesky et al.
Synthetic Communications, 21, 2203-2203 (1991)
E.R. Parmee et al.
Journal of the American Chemical Society, 113, 9365-9365 (1991)
H.C. Brown et al.
Tetrahedron, 35, 567-567 (1979)