Merck
14470
Sigma-Aldrich
Zinc borate
technical, light, ≥45% ZnO basis, ≥36% B2O3 basis
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
grado
technical
Formulario
solid
composición
B2O3, ≥36%
ZnO, ≥45%
idoneidad de la reacción
core: zinc
reagent type: catalyst
pérdida
≤19% loss on ignition, 800 °C, 1h
cadena SMILES
[Zn++].[Zn++].[Zn++].[O-]B([O-])[O-].[O-]B([O-])[O-]
InChI
1S/2BO3.3Zn/c2*2-1(3)4;;;/q2*-3;3*+2
Clave InChI
BIKXLKXABVUSMH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)