Merck
14121
Millipore
Lactic Acid Supplement, modified
suitable for microbiology
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
esterilidad
sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
environmental
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
bacteria
Descripción general
(per vial, sufficient for 500 mL medium):
Sorbitan mono-oleate 5.0 mL, 2-phenyl ethanol 1.5 g, Amphotericin 2.5 mg
Aplicación
Lactic acid could be used in the culture medium for the mouse testis cells, used for the long-term spermatogonial stem cell culture, in order to study spermatogenesis mechanism that has future benefits of being used in developing new technology in transgenesis or medicine.[1]
Componentes
(per vial, sufficient for 500 mL medium):
Sorbitan mono-oleate 5.0 mL, 2-phenyl ethanol 1.5 g, Amphotericin 2.5 mg
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mito Kanatsu-Shinohara et al.
Biology of reproduction, 69(2), 612-616 (2003-04-18)
Spermatogenesis is a complex process that originates in a small population of spermatogonial stem cells. Here we report the in vitro culture of spermatogonial stem cells that proliferate for long periods of time. In the presence of glial cell line-derived