Merck
359645
Sigma-Aldrich
Calcium L-ascorbate dihydrate
99%
Sinónimos:
L-Ascorbic acid calcium salt dihydrate, Vitamin C calcium salt
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 141,00
US$ 141,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 141,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H14CaO12 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
426.34
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 141,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D +95°, c = 5 in H2O
mp
166 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O[Ca]OC2=C(O)C(=O)O[C@@H]2[C@@H](O)CO
InChI
1S/2C6H8O6.Ca.2H2O/c2*7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;;;/h2*2,5,7-10H,1H2;;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-,5+;;;/m00.../s1
Clave InChI
RGJHWLDSRIHFKY-FWCDDDAWSA-L
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
572.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
300.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Werner E G Müller et al.
Scientific reports, 10(1), 17147-17147 (2020-10-15)
A drug encapsulation/delivery system using a novel principle is described that is based on an intra-particle migration of calcium ions between a central Ca2+-enriched nanoparticle core and the surrounding shell compartment. The supply of Ca2+ is needed for the formation
Matthew Allan et al.
Food chemistry, 195, 2-10 (2015-11-18)
Deliquescence points (RH0, RH0mix) of ionic crystalline food ingredients and blends thereof were determined using water activity and moisture sorption techniques. Measured RH0mix values of ingredient blends with and without a common ion were compared to Ross equation predictions of