Merck
09888
Supelco
2,6-Dimethyl-3,7-octadien-2-ol
analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18O
Número de CAS:
Peso molecular:
154.25
Beilstein:
2075633
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (GC)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.452
densidad
0.855 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
CC(C\C=C\C(C)(C)O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-9(2)7-6-8-10(3,4)11/h5-6,8-9,11H,1,7H2,2-4H3/b8-6+
Clave InChI
UPUNGXVJBANUDH-SOFGYWHQSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
73 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)