08953
1-Bromobutane
analytical standard
Sinónimos:
Butyl bromide
Seleccione un Tamaño
US$ 140,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 140,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.7 (vs air)
presión de vapor
150 mmHg ( 50 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
≥99.5% (GC)
temp. de autoignición
509 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
lim. expl.
2.8-6.6 %, 100 °F
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.439 (lit.)
n20/D 1.440
bp
100-104 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
densidad
1.276 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
CCCCBr
InChI
1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
Clave InChI
MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Liver, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
10 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?