07618
trans-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid
≥97.0%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white to faint beige
mp
~255 °C (dec.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
N[C@@H]1CCCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h5-6H,1-4,8H2,(H,9,10)/t5-,6-/m1/s1
Clave InChI
USQHEVWOPJDAAX-PHDIDXHHSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)