07012
m-FC Agar modified for Klebsiella, Vegitone
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinónimos:
Vegitone m-FC Agar modified for Klebsiella, m-Fecal Coliform Agar modified for Klebsiella, Vegitone
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 15.0 g/L
aniline blue, 0.1 g/L
inositol, 10.0 g/L
proteose peptone (vegetable), 5.0 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
synthetic detergent, 1.5 g/L
tryptose (vegetable), 10.0 g/L
yeast extract, 3.0 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
técnicas
microbiological culture: suitable
pH final
7.4±0.2 (25 °C)
aplicaciones
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
idoneidad
selective and differential for Enterobacter spp.
selective and differential for Klebsiella spp.
Aplicación
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?