Documentos clave
06455
Supelco
Amberlite IRC86 hydrogen form
hydrogen form
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23151817
descripción
weakly acidic
Formulario
beads
Parámetros
120 °C max. temp.
humedad
47-53%
técnicas
LPLC: suitable
pérdida
~45% loss on drying, 110 °C
Matriz
methacrylic (gel)
grupo activo de la matriz
carboxylic acid functional group
tamaño de partícula
19-26 mesh
580-780 μm
pH operativo
4-14
capacidad
4.1 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separación
cation exchange
Descripción general
Weakly acidic cation exchange resin useful for metals removal and dealkalization (high capacity)
Información legal
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)