06357
(S)-4-Benzylthiazolidine-2-thione
≥95.0% (GC)
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (GC)
actividad óptica
[α]20/D -122±5°, c = 1% in chloroform
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99:1 (LC)
grupo funcional
phenyl
thioether
cadena SMILES
S=C1N[C@H](CS1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C10H11NS2/c12-10-11-9(7-13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,12)/t9-/m0/s1
Clave InChI
SLDUGQISGRPGAW-VIFPVBQESA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?