Merck
06246
Supelco
Clenbuterol-d9
analytical standard
Sinónimos:
1-(4-Amino-3,5-dichlorophenyl)-2-(tert-butyl-d9-amino)ethanol, 4-Amino-α-(tert-butyl-d9-aminomethyl)-3,5-dichlorobenzyl alcohol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12D9H9Cl2N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
286.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
grado
analytical standard
Ensayo
≥97.0% (isotopic purity)
≥98.0% (HPLC)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicaciones
environmental
cambio de masa
M+9
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Descripción general
Standard for Supelco MIP SPE cartridges. For more information request Supelco Literature T407075, T706019, T706030, T706020
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)