Merck
04855
Sigma-Aldrich
(S)-2-Oxiranylanisole
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(S)-α-(2-Oxiranyl)anisole, (S)-Glycidyl phenyl ether
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10O2
Número de CAS:
Peso molecular:
150.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
cadena SMILES
C1O[C@@H]1COc2ccccc2
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-4-8(5-3-1)10-6-9-7-11-9/h1-5,9H,6-7H2/t9-/m1/s1
Clave InChI
FQYUMYWMJTYZTK-SECBINFHSA-N
Descripción general
The epoxide hydrolase isolated from Bacillus megaterium ECU1001 can preferentially hydrolyze the (R)-enantiomer of racemic phenyl glycidyl ether to yield optically pure (S)-phenyl glycidyl ether.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
159.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
71 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Biocatalytic preparation of (S)-phenyl glycidyl ether using newly isolated Bacillus megaterium ECU1001.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 13(4), 61-68 (2001)