Merck
493066
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylethanolamine-15N
98 atom % 15N
Sinónimos:
N,N-Dimethylaminoethanol-15N
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2CH215N(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
90.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nivel de calidad
índice de refracción
n20/D 1.429 (lit.)
bp
133-134 °C (lit.)
mp
−70 °C (lit.)
densidad
0.897 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
C[15N](C)CCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-5(2)3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3/i5+1
Clave InChI
UEEJHVSXFDXPFK-HOSYLAQJSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
39.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)