03987
Paraffin wax
suitable for histology, chunks (large)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
chunks (large)
temperatura de transición
solidification point 55-60 °C
aplicaciones
histology
Clave InChI
JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
317 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)