411663
Paraffin wax
mp ≥65 °C (ASTM D 87)
Formulario
beads or pellets
flakes or chunk(s)
Nivel de calidad
mp
≥65 °C (ASTM D 87)
Clave InChI
JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
317 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?