Merck
03674
Sigma-Aldrich
Boc-β-Homoarg(Tos)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Nβ-Boc-Nω-tosyl-L-β−homoarginine
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 690,00
US$ 690,00
Fecha estimada de envío19 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 690,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H30N4O6S
Número de CAS:
Peso molecular:
442.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 690,00
Fecha estimada de envío19 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (TLC)
Formulario
crystalline
color
light yellow
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NC(=N)NCCC[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C19H30N4O6S/c1-13-7-9-15(10-8-13)30(27,28)23-17(20)21-11-5-6-14(12-16(24)25)22-18(26)29-19(2,3)4/h7-10,14H,5-6,11-12H2,1-4H3,(H,22,26)(H,24,25)(H3,20,21,23)/t14-/m0/s1
Clave InChI
RYHLUZMBVLFVPG-AWEZNQCLSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)